Merck
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl) taurine sodium salt
Sinónimos:
DNP-Taurine
About This Item
Fórmula lineal:
C8H8N3O7SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
313.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Clave InChI
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)