Documentos clave
CLS9990100
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~100 mm
Sinónimos:
Corning® 9990
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Corning 9990-100
D.E.
~100 mm
Descripción general
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)