Documentos clave
CLS982620X
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Sinónimos:
Corning® 9826
Seleccione un Tamaño
192 EA
US$ 508,00
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
192 EA
US$ 508,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
US$ 508,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
tamaño de rosca
18-415
envase
case of 192
pack of 96 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 9826-20X
D.E. × L
20 mm × 150 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)