CLS982613
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 13 mm × 100 mm
Sinónimos:
Corning® 9826
Seleccione un Tamaño
US$ 421,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 421,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
tamaño de rosca
13-415
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 144 ea
case of 288
fabricante / nombre comercial
Corning 9826-13
D.E. × L
13 mm × 100 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)