CLS982025X
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 70 mL
Sinónimos:
Corning® 9820
Seleccione un Tamaño
US$ 336,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 336,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 192
pack of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 9820-25X
D.E. × L
25 mm × 200 mm
capacidad
70 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
- Fire polished ends for a smooth finish.
- Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
- Three largest sizes have no marking spots.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)