Documentos clave
CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
Sinónimos:
Corning® 9480
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 9480-42
D.I. × L
44 mm × 160 mm
diám. del filtro
42 mm
vástago D.E. × Al
8 mm × 75 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)