CLS8190100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube, "To Contain"
volume 100.0 mL, accuracy: 0.02 mL, O.D. × L 45 mm × 165 mm
Sinónimos:
Corning® 8190
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom tube
Características
subdivision 0.05 mL
envase
case of 12
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Corning 8190-100
intervalo de medición del volumen
100.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
45 mm × 165 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)