Documentos clave
CLS71037
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 7 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7103
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 136,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 136,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7103-7
intervalo de medición del volumen
7 mL, accuracy: 0.01 mL
Longitud
420 mm
capacidad
7 mL
color
green
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)