Documentos clave
CLS71021
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinónimos:
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7102-1
intervalo de medición del volumen
1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Longitud
313 mm
capacidad
1.0 mL
color
blue
Descripción general
Have larger tip openings for faster delivery.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)