Documentos clave
CLS70782N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7078
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
descripción
plugged
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 7078-2N
intervalo de medición del volumen
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
capacidad
2.0 mL
Descripción general
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)