Documentos clave
CLS6980B8
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 8 in., parameter 400-750 MHz
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes, Corning® 6980
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 192,00
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 192,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
NB.43
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
envase
case of 5 ea
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6980B-8
Parámetros
400-750 MHz
Longitud
8 in.
tubo diám.
4.97 mm , approx.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)