Documentos clave
CLS69472LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
pyrex flask, reaction equipment, reaction flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.190,00
4 EA
US$ 1.310,00
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.190,00
4 EA
US$ 1.310,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
case of 1 ea
case of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6947-2LBO
disponibilidad
not available in EU
capacidad
2,000 mL
Descripción general
Flange is finely ground for a tight seal.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)