CLS6795611
Corning® 11in x 11in stirrer, model PC-611
AC/DC input 120 V AC, plate W × L 11 in. × 11 in.
Sinónimos:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 6795-611
disponibilidad
not available in EU
stirring range measuring range
100-1500 rpm
placa An × L
11 in. × 11 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy duty motor and rugged plastic (ABS) top will provide years of reliable service. -More compact and lower cost than competitive units. -UL/CUL approved. -1 year warranty.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)