CLS65640100
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 100 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
13
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 65640-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Precaución
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)