Documentos clave
CLS630242L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 2,000 mL
Sinónimos:
Corning® 63024
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 424,00
2 EA
US$ 600,00
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 424,00
2 EA
US$ 600,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 63024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
volumen
2,000 mL
Descripción general
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)