Documentos clave
CLS63024250
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 250 mL
Sinónimos:
Corning® 63024
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 63024-250
tol. measuring range
1.4 mL
volumen
250 mL
Descripción general
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)