Documentos clave
CLS6220150
Pyrex® powder funnel
Sinónimos:
Corning® 6220
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 355,00
6 EA
US$ 1.610,00
US$ 355,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 355,00
6 EA
US$ 1.610,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 355,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Corning 6220-150
vástago Al × D.E.
35 mm × 30 mm
parte superior D.I.
150 mm
Descripción general
Short stem.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)