Documentos clave
CLS615969L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 9.5 L
Sinónimos:
Corning® 61596
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 61596-9L
capacidad
9.5 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Graduated in 500mL increments with black enamel. Uses rubber stopper no. 12.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)