Documentos clave
CLS615002L
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 2000 mL
Sinónimos:
Corning® 61500
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
tamaño tapón
29
Características
autoclavable
cap
fabricante / nombre comercial
Corning 61500-2L
capacidad
2000 mL
diám. × Al
113 mm × 248 mm
Descripción general
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Bottle has a ground neck,
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)