Documentos clave
CLS5720100
Pyrex® volumetric sugar analysis flask
capacity 100 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5720
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Corning 5720-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
With a short neck and a slightly flared top. For the preparation of sugar solutions for polarization tests. Conforms to ASTM E-694.Reference: Sugar Division of the National Bureau of Standards.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)