Documentos clave
CLS5660500
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 626,00
6 EA
US$ 768,00
US$ 626,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 626,00
6 EA
US$ 768,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 626,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Materiales
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper19
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5660-500
tol. measuring range
0.20 mL
capacidad
500 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)