Documentos clave
CLS5641250
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño tapón
16
fabricante / nombre comercial
Corning 5641-250
tol. measuring range
0.24 mL
capacidad
250 mL
Descripción general
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)