Documentos clave
CLS563110
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
9
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5631-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacidad
10 mL
Descripción general
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.