CLS560025
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
Seleccione un Tamaño
US$ 330,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 330,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Snap cap
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5600-25
tol. measuring range
0.03 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)