Documentos clave
CLS5600200
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Snap cap
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5600-200
tol. measuring range
0.10 mL
capacidad
200 mL
Descripción general
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)