Documentos clave
CLS5580500
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5580-500
Corning 5580
tol. measuring range
0.20 mL
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)