Documentos clave
CLS5564010
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 377,00
US$ 377,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 377,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 377,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper9
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 55640-10
Corning 55640
tol. measuring range
0.02 mL
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)