Documentos clave
CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamaño rosca cuello
24-410
esterilidad
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
envase
pack of 12
case of 24
fabricante / nombre comercial
Corning 4985-50
intervalo de medición del volumen
20-50 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)