Documentos clave
CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Sinónimos:
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4720-500
capacidad
500 mL
matraz D.E. × Al
102 mm × 135 mm
brazo lateral D.E. × L
13 mm × 220 mm
Descripción general
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)