Documentos clave
CLS4320C50
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4320C-50
capacidad
50 mL
cuello tamaño
(1)
Categorías relacionadas
Descripción general
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)