CLS402653
Corning® Feed Reservoir for Spinner Flask
fits flask, 2 L, size 45 mm
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
tamaño
45 mm
Características
fits flask 2 L
fabricante / nombre comercial
Corning 402653
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)