CLS30244L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 4,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3024
Seleccione un Tamaño
US$ 627,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 627,00
Productos recomendados
Características
subdivision 50.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3024-4L
tol. measuring range
50.0 mL
volumen
4,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)