Documentos clave
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
Sinónimos:
microscope slides
Seleccione un Tamaño
72 EA
US$ 72,00
720 EA
US$ 381,00
US$ 72,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EA
US$ 72,00
720 EA
US$ 381,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
US$ 72,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass
esterilidad
non-sterile
envase
box of 72 (slides)
fabricante / nombre comercial
Corning 2947-75X38
L × An
75 mm × 38 mm
grosor
0.90-1.10 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)