Documentos clave
CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Sinónimos:
glass bottle
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 1.270,00
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 1.270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante / nombre comercial
Corning 1595-2X
disponibilidad
not available in EU
capacidad
9,500 mL
diám. × Al
187 mm × 470 mm
Descripción general
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)