CLS1500125
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL, stopper joint: 19
Sinónimos:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
About This Item
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Junta
joint: stopper19
Características
cap
envase
case of 48 ea
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1500-125
diámetro del cuello de botella
~31 mm
capacidad
125 mL
diám. × Al
75 mm × 107.5 mm
Adaptador
45
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
- Can withstand repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
- Capacity - 125 mL.
- Product Dimensions - 57 mm OD x 108 mm High (w/o Stopper).
- Devoid of animal origin materials.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)