CLS13961L
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 1,000 mL
Sinónimos:
Pyrex® media bottles, glass media bottles, media bottle, pyrex bottles
Seleccione un Tamaño
US$ 196,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 196,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
envase
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1396-1L
D.E. × Al
94 mm × 217 mm
capacidad
1,000 mL
Adaptador
GL 45 neck thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)