Merck
CF0029
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt
About This Item
Fórmula lineal:
C12H9F4O5Cs
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicación
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt is as a less hygroscopic, crystalline source of 4-ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid. The ester group can be used to further build up molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.