Merck
CF0007
Sigma-Aldrich
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent
About This Item
Fórmula lineal:
C20H19F4IO4
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicación
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent is an electrophilic hypervalent iodine-fluoroalkyl reagent introducing the 4-ethoxycarbonyl phenoxytetrafluoroethyl fragment. The ester group can be transformed to other derivatives, building additional molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.