Merck
CDS023750
Sigma-Aldrich
{4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)sulfonyl]phenyl}acetic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 85,40
US$ 85,40
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 85,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9F3O4S
Peso molecular:
282.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 85,40
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
OC(CC1=CC=C(S(=O)(CC(F)(F)F)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H9F3O4S/c11-10(12,13)6-18(16,17)8-3-1-7(2-4-8)5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
XSPPNZHMHCELLJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)