Merck
CDS022973
Sigma-Aldrich
Fmoc-2,4-dimethyl-dl-phenylalanine
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 42,70
US$ 42,70
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 42,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H25NO4
Peso molecular:
415.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 42,70
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
grupo funcional
Fmoc
cadena SMILES
CC1=CC=C(C(C)=C1)CC(C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H25NO4/c1-16-11-12-18(17(2)13-16)14-24(25(28)29)27-26(30)31-15-23-21-9-5-3-7-19(21)20-8-4-6-10-22(20)23/h3-13,23-24H,14-15H2,1-2H3,(H,27,30)(H,28,29)
Clave InChI
MXBSNHLSKRVUBF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)