Merck
CDS022476
Sigma-Aldrich
(S)-(3-Chloro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 357,00
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 357,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H18ClNO4
Peso molecular:
407.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 357,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
cadena SMILES
OC([C@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C23H18ClNO4/c24-15-7-5-6-14(12-15)21(22(26)27)25-23(28)29-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
Clave InChI
IWNXWBFVGWGSRR-NRFANRHFSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)