Merck
CDS021542
Sigma-Aldrich
L(+)-Fmoc-ornithine HCl
Sinónimos:
(2S)-5-Amino-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 42,70
US$ 42,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 42,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23ClN2O4
Peso molecular:
390.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 42,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
AldrichCPR
Formulario
solid
grupo funcional
Fmoc
cadena SMILES
[H]Cl.O=C(N[C@H](C(O)=O)CCCN)OCC(C1=C2C=CC=C1)C3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C20H22N2O4.ClH/c21-11-5-10-18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,21H2,(H,22,25)(H,23,24);1H/t18-;/m0./s1
Clave InChI
RGRQRWUUJPISQG-FERBBOLQSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)