CDS013703
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 85,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 85,40
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(C)n1nnc2cc(ccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-6(2)13-9-4-3-7(10(14)15)5-8(9)11-12-13/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)