CDS008121
tert-Butyl-trans-3-(aminomethyl)cyclohexylcarbamate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 386,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 386,00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCC[C@@H](CN)C1
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-5-9(7-10)8-13/h9-10H,4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-,10-/m1/s1
Clave InChI
OJNXXJZVUYXMLE-NXEZZACHSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)