Merck
CBR01546
Sigma-Aldrich
1-(4-Isopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 266,00
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 266,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12ClN3S
Peso molecular:
193.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Cl.CC(C)c1nnsc1CN
InChI
1S/C6H11N3S.ClH/c1-4(2)6-5(3-7)10-9-8-6;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WIJBHVRSRLAKSK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)