CBR00338
5,6,7,8-Tetrahydro-4H-cyclohepta[d][1,3]thiazol-2-amine
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 386,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 386,00
Productos recomendados
Formulario
liquid
cadena SMILES
Nc1nc2CCCCCc2s1
InChI
1S/C8H12N2S/c9-8-10-6-4-2-1-3-5-7(6)11-8/h1-5H2,(H2,9,10)
Clave InChI
RTUODTFOELDCNI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
307.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
153 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)