Documentos clave
CAD9924
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 18G, L × diam. 3 in. × 2 mm , ball
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 880,00
US$ 880,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 880,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
US$ 880,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
tamaño
18G
envase
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × diám.
3 in. × 2 mm , ball
Descripción general
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)