Merck
C98802
Sigma-Aldrich
Cycloheptanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
2036375
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
QCRFMSUKWRQZEM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is