Merck
C69209
Sigma-Aldrich
4′-Chloropropiophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)