Merck
C64207
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC3H5
Número de CAS:
Peso molecular:
180.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.5718 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
InChI key
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)